Learn More
Periodic Acid, puriss p.a, ACS, ≥99.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15657060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15657060 25 g Frasco de vidrio 25 g
15647060 100 g Frasco de vidrio 100 g
15667060 100 g Glass bottle 100 g
15677060 500 g Glass bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15657060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 7731025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
puriss. p.a., ACS reagent, for oxidimetric titration, crystallized,≥99.0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10450-60-9
Fórmula molecular H5IO6
Peso molecular (g/mol) 227.94
Número MDL MFCD00011344
Clave InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Periodic acid
Color Blanco
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Forma física Sólido
Número UN UN3085
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (RT)