Learn More
Ácido periódico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11458220 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11458220 500 g
11438220 25 g
11448220 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458220 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210259590
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Se utiliza para la tinción de células. Ácido periódico, MP Biomedicals tiñe el citoplasma de las células que se encuentran en el patrón tubular, el moco y las superficies apicales de varios lúmenes y glicoproteínas en geles SDS-PAGE. Este compuesto se puede utilizar en reacciones de oxidación.
  • El ácido periódico se puede utilizar en reacciones de oxidación que convierten sulfuros en sulfonas, catalizadas por óxido de cromo (VI) y reacciones de oxidación que convierten alcoholes en aldehídos y cetonas.
  • El ácido periódico también puede reaccionar con el enlace glicol 1,2 de los carbohidratos formando aldehídos en secciones de tejido, que pueden colorearse con bases de Schiff, permitiendo así la tinción de estos tejidos.
  • Además, los estudios muestran que el ácido peryódico no es eficaz para teñir células cancerosas en nidos sólidos, que se tiñen mejor utilizando Grimelius.
CAS 10450-60-9
Fórmula molecular H5IO6
Peso molecular (g/mol) 227.94
Número MDL MFCD00011344
Clave InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
Nombre IUPAC ácido tetrahoxiyodoso
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 122 °C (lit.)
Punto de ebullición 135 °C (literatura)
Cantidad 500 g
Forma física Polvo cristalino amarillento
Información de solubilidad Libremente soluble en agua (100mg/mL), alcohol, ácido nítrico; ligeramente soluble en éter.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.94
Porcentaje de pureza ≥99 %