Learn More
Ácido periódico, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10467260 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10467260 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10467260 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/1322/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 122°C
CAS 10450-60-9
Color Blanco
pH 1
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular H5IO6
Número MDL MFCD00011344
Sinónimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
Clave InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Nombre IUPAC pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano
Peso molecular (g/mol) 227.94
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.94g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Periodic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.