Learn More
Ácido periódico, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15518824 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15518824 100 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 100 g
1 options
Código de producto. 15518824 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor T14605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 10450-60-9
Fórmula molecular H5IO6
Peso molecular (g/mol) 227.94
Número MDL MFCD00011344
Clave InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Periodic Acid
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.96
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™