Learn More
Ácido periódico, blanco a cristalino blanquecino, 99,01-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491167 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15491167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030472.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sensible a la luz e higroscópico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Periodic acid
CAS 10450-60-9
Color Blanco
Punto de fusión 126°C to 130°C
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.01-101.0%
Fórmula molecular H5IO6
Número MDL MFCD00011344
Cantidad 50 g
Forma física Crystals
Sinónimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Clave InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Nombre IUPAC ácido tetrahoxiyodoso
Peso molecular (g/mol) 227.94
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.94
Grado Reactivo ACS