Learn More
Ácido periódico, solución acuosa p/p al 34 %., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479596 100 g 100 g
11489596 500g 500 g
11499596 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20172.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10450-60-9
Fórmula molecular H5IO6
Peso molecular (g/mol) 227.94
Número MDL MFCD00011344
Clave InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
Nombre IUPAC pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Periodic acid
Concentración Sol. ac. al 34%
Cantidad 100 g
Número UN UN3098
Índice Merck 14,7171
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.94