Learn More
Perindoprilat, TRC
Código de producto. 18092340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18092340 10 mg 10 miligramos
18072350 5 mg 5 miligramos
18060350 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18092340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28753510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95153-31-4
Especificaciones
Pureza >95% (HPLC)
Formato Neat
Fórmula molecular C17H28N2O5
Número MDL MFCD00865777
Peso molecular 340.41
Clave InChI ODAIHABQVKJNIY-PEDHHIEDSA-N
SMILES CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-{[(1S)-1-carboxybutyl]amino}propanoyl]-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
Tipo de producto Metabolite∣Impurity
Cantidad 10 mg
Peso molecular (g/mol) 340.42
Condiciones de envío Room Temperature
Sinónimo (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxybutyl]amino]propanoyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid