Learn More
Lactama A de perindoprilato, TRC
Código de producto. 30428768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30428768 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30428768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2875702.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]-indol-2(1H)-yl]pentanoic Acid
CAS 129970-99-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H26 N2 O4
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Perindopril Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O4/c1-3-6-13(17(22)23)18-10(2)15(20)19-12-8-5-4-7-11(12)9-14(19)16(18)21/h10-14H,3-9H2,1-2H3,(H,22,23)/t10-,11-,12-,13-,14-/m0/s1
SMILES CCC[C@H](N1[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@H]3C[C@H]2C1=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aS)-3-metil-1,4-dioxo-5a,6,7,8,9,9a,10,10a-octahidro-3H-pirazino[1,2-a]indol-2-il]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 322.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1893
Porcentaje de pureza >95