Learn More
Perindopril, TRC
Código de producto. 30003742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003742 1 g 1 g
18063450 250 mg 250 miligramos
18040950 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2875001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82834-16-0
Especificaciones
Pureza >95% (HPLC)
Formato Neat
Fórmula molecular C19H32N2O5
Número MDL MFCD00865859
Peso molecular 368.47
Clave InChI IPVQLZZIHOAWMC-QXKUPLGCSA-N
SMILES CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(=O)OCC
Nombre IUPAC (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino}propanoyl]-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
Tipo de producto API
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 368.47
Referencias Lees, K.R., et al.: Brit. J. Clin. Pharmacol., 23, 159 (1987), Morgan, T., et al.: J. Cardiovasc. Pharmacol., 10, Supp. 7, S116, (1987)
Condiciones de envío Room Temperature
Sinónimo (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino]propanoyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid