Learn More
Perindopril-N-desethylpentanoate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C12H20N2O3 |
| Peso molecular | 240.3 |
| Clave InChI | BHUJIVBXVYHWJX-XKNYDFJKSA-N |
| SMILES | [H][C@]12C[C@H](N(C(=O)[C@H](C)N)[C@@]1([H])CCCC2)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-aminopropanoyl]-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Cantidad | 1 g |
| Peso molecular (g/mol) | 240.30 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |