Learn More
Perindopril erbumine, MedChemExpress
Código de producto. 16472036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16472036 500 mg 500 miligramos
16418126 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16472036
Marca: Medchem Express HYB0130A
MedChemExpress Perindopril erbumine (Perindopril tert-butylamine salt) is a potent ACE inhibitor of which is used to treat high blood pressure, heart failure or stable coronary artery disease.
Perindopril erbumine (Perindopril tert-butylamine salt) is a potent ACE inhibitor of which is used to treat high blood pressure, heart failure or stable coronary artery disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perindopril erbumine
CAS 107133-36-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H43N3O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo Perindopril tert-butylamine saltS-9490 erbumine
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (113.22 mM) ∣DMSO : 10 mg/mL (22.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC)C)=O)[C@@]2([H])CCCC[C@@]2([H])C1)O.CC(C)(C)N
Peso molecular (g/mol) 441.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.6
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus