Learn More
perindopril, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perindopril Erbumine |
| CAS | 82834-16-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Perindopril Erbumine |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C19 H32 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-, (2S,3aS,7aS)-, 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-, [2S-[1[R*(R*)],2α,3aβ,7aβ]]-, (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, Adwepril, McN-A 2833, Perindopril, S 9490 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H32N2O5/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24)/t12-,13-,14-,15-,16-/m0/s1 |
| SMILES | CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxopentan-2-il]amino]propanoil]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carboxílico |
| Mostrar más |