Learn More
Perindopril Diketopiperazina, TRC
Código de producto. 30012069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012069 10 mg 10 miligramos
30003777 50 mg 50 miligramos
30011853 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28752510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129970-98-5
Fórmula molecular C19 H30 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 350.45
Sinónimo (αS,3S,5aS,9aS,10aS)-decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propyl-Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid ethyl ester, Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid, decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propyl-, ethyl ester, [3S-[2(R*),3α,5aβ,9aβ,10aβ]]- (9CI), Perindopril Related Compound F (USP)
Nombre IUPAC etil (2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aS)-3-metil-1,4-dioxo-5a,6,7,8,9,9a,10,10a-octahidro-3H-pirazino[1,2-a]indol-2-il]pentanoato
SMILES CCC[C@H](N1[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@H]3C[C@H]2C1=O)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-ethyl 2-{(3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30N2O4/c1-4-8-15(19(24)25-5-2)20-12(3)17(22)21-14-10-7-6-9-13(14)11-16(21)18(20)23/h12-16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.2206
Porcentaje de pureza >95%