Learn More
Perindopril De-2-((S)-etil 2-(etilamino)pentanoato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perindopril De-2-((S)-ethyl 2-(Ethylamino)pentanoate) |
| CAS | 111836-22-7 |
| Fórmula molecular | C11H17NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-2-carboxylic acid','1-acetyloctahydro-','[2S-(2α,3aβ,7aβ)]- (9CI), (2S,3aS,7aS)-1-Acetyloctahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, Perindopril tert-Butylamine Imp. L (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO3/c1-7(13)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10(12)11(14)15/h8-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)/t8-,9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3aS,7aS)-1-acetil-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 211.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.1208 |