Learn More
Perindopril-D4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perindopril-D4 |
| CAS | 1356929-58-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19H28D4N2O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [2S-[1[R*(R*)],2α,3aβ,7aβ]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxo-2,3,3,3-tetradeuteriopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl-2,3,3,3-d4]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, Perindopril-d4, Perindopril-2',3',3',3'-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H32N2O5/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24)/t12-,13-,14-,15-,16-/m0/s1/i3D3,12D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@]([2H])(N[C@@H](CCC)C(=O)OCC)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 372.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.2562 |
| Mostrar más |