Learn More
Éster bencílico de perindopril, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perindopril Benzyl Ester |
| CAS | 122454-52-8 |
| Fórmula molecular | C26H38N2O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid Benzyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H38N2O5/c1-4-11-21(25(30)32-5-2)27-18(3)24(29)28-22-15-10-9-14-20(22)16-23(28)26(31)33-17-19-12-7-6-8-13-19/h6-8,12-13,18,20-23,27H,4-5,9-11,14-17H2,1-3H3/t18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)OCc3ccccc3)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxopentan-2-il]amino]propanoil]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 458.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.2781 |