Learn More
Perindopril Acil-Beta-D-glucuronido, TRC
Código de producto. 30422422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422422 10 mg -
30413302 1 mg 1 miligramo
30420374 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28751010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120398-66-5
Fórmula molecular C25 H40 N2 O11
Peso molecular (g/mol) 544.59
Sinónimo Perindopril Acyl-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxopentan-2-il]amino]propanoilo]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carbonil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perindopril Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H40N2O11/c1-4-8-14(23(34)36-5-2)26-12(3)21(31)27-15-10-7-6-9-13(15)11-16(27)24(35)38-25-19(30)17(28)18(29)20(37-25)22(32)33/h12-20,25-26,28-30H,4-11H2,1-3H3,(H,32,33)/t12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19+,20-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.2632