Learn More
(±)-Alcohol perílico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl)methanol |
| CAS | 536-59-4 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (4-Prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-yl)methanol, (±)-Perillyl Alcohol, 4-Isopropenyl-1-cyclohexene-methanol, 4-Isopropenyl-1-cyclohexenylmethanol, NSC 641066, Perilla Alcohol, Perillic Alcohol, Perillol, Perillyl Alcohol, [4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl]methanol, dl-Perillyl Alcohol, 4-(1-Methylethenyl)-1-cyclohexene-1-methanol, p-Mentha-1,8-dien-7-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)CO |
| Nombre IUPAC | [(4S)-4-isopropenilciclohexen-1-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1201 |