Learn More
Perillen, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perillen |
| CAS | 539-52-6 |
| Fórmula molecular | C10H14O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-(4-Methyl-3-penten-1-yl)furan, 3-(4-Methyl-3-pentenyl)furan, Perillene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-9(2)4-3-5-10-6-7-11-8-10/h4,6-8H,3,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=CCCC1=COC=C1)C |
| Nombre IUPAC | 3-(4-metilpent-3-enil)furano |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1045 |