Learn More
Perillartine, MedChemExpress
Código de producto. 16479176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16479176 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2084
MedChemExpress Perillartine is a sweetener, which activates the taste receptor type 1 member 2 (Tas1r2) subunit in a species-dependent manner.
Perillartine is a sweetener, which activates the taste receptor type 1 member 2 (Tas1r2) subunit in a species-dependent manner.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perillartine
CAS 30950-27-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H15NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo DL-Perillartine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (605.22 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (4.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1CC=C(/C=N/O)CC1)=C
Peso molecular (g/mol) 165.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.23
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism