Learn More
Perilla Cetona, TRC
Código de producto. 30418096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418096 25 mg 25 miligramos
30417748 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28705025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-84-4
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Sinónimo 1-(3-Furanyl)-4-methyl-1-pentanone, 1-(3-Furyl)-4-methyl-1-pentanone, 3-(4-Methylpentanoyl)furan, NSC 348407
Nombre IUPAC 1-(furano-3-il)-4-metilpentano-1-uno
SMILES CC(C)CCC(=O)c1cocc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perilla Ketone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-8(2)3-4-10(11)9-5-6-12-7-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0994