Learn More
Perifosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perifosine |
| CAS | 157716-52-4 |
| Fórmula molecular | C25H52NO4P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-[[Hydroxy(octadecyloxy)phosphinyl]oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium Inner Salt, NSC 639966, KRX-0401, |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H52NO4P/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-29-31(27,28)30-25-20-22-26(2,3)23-21-25/h25H,4-24H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OC1CC[N+](C)(C)CC1 |
| Nombre IUPAC | Fosfato de (1,1-dimetilpiperidin-1-io-4-il) octadecilo |
| Peso molecular (g/mol) | 461.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.3634 |