Learn More
Tocris Bioscience™ Perifosine
Descripción
Perifosine is a PKB/Akt inhibitor; accumulates in and reorganizes lipid rafts disrupting Akt signaling. Also inhibits MAPK pathway and induces autophagy. Induces apoptosis in leukemia cell lines. Decreases Kv2.1 current amplitude by modulating its inactivation gating. Antitumor. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perifosine |
| CAS | 157716-52-4 |
| Sinónimo | Octadecyl-(1,1-dimethyl-4-piperidylio) phosphate |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in water and to 100mM in ethanol |
| Fórmula molecular | C25H52NO4P |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.66 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.