Learn More
Perifosine, MedChemExpress
Código de producto. 16467896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467896 100 mg 100 miligramos
16450598 5 mg 5 miligramos
16434057 50 mg 50 miligramos
16408148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50909
MedChemExpress Perifosine is an oral Akt inhibitor which inhibits proliferation of different tumor cell lines with IC50s of 0.6-8.9 μM.
Perifosine is an oral Akt inhibitor which inhibits proliferation of different tumor cell lines with IC50s of 0.6-8.9 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perifosine
Forma física Solid
CAS 157716-52-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H52NO4P
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo KRX-0401 NSC 639966 D21266
Información de solubilidad H2O : ≥ 153.33 mg/mL (332.13 mM) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES [O-]P(OC1CC[N+](C)(CC1)C)(OCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 461.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.66
Porcentaje de pureza 98.0%