Learn More
Periciazina, TRC
Código de producto. 30008761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008761 250 mg 250 miligramos
17954085 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP287360250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2622-26-6
Fórmula molecular C21 H23 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 365.49
Sinónimo 10H-Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(4-hydroxy-1-piperidinyl)propyl]-Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(4-hydroxypiperidino)propyl]- (6CI,7CI,8CI), 10-[3-(4-Hydroxypiperidino)propyl]phenothiazine-2-carbonitrile, 2-Cyano-10-[3-(4-hydroxy-1-piperidyl)propyl]phenothiazine, 2-Cyano-10-[3-(4-hydroxypiperidino)propyl]phenothiazine, Aolept, Bayer 1409, FI 6145, Nelactil, Nemactil, Neulactil, Neuleptil, Periciazine, Periciazinum, Pericyazine, Properciazine, Propericiazine, Propericyazine, RP 8909, SKF 20716
Nombre IUPAC 10-[3-(4-hidroxipiperidina-1-il)propil]fenotiazina-2-carbonitrilo
SMILES OC1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C#N)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pericyazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23N3OS/c22-15-16-6-7-21-19(14-16)24(18-4-1-2-5-20(18)26-21)11-3-10-23-12-8-17(25)9-13-23/h1-2,4-7,14,17,25H,3,8-13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1562
Porcentaje de pureza >95%