Learn More
Peri-xantenoxanteno, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15294408 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15294408 250 mg 250 miligramos
15284408 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15294408 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454892500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 191-28-6
Fórmula molecular C20H10O2
Peso molecular (g/mol) 282.3
Clave InChI AMDQVKPUZIXQFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dinaphthylene dioxide, peri-xanthenoxanthene, dinaphthalene dioxide, xantheno 2,1,9,8-klmna xanthene
PubChem CID 240798
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)OC4=C5C3=C(C=C2)OC6=CC=CC(=C65)C=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peri-xanthenoxanthene
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.3
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Peri-xanthenoxanthene, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.