Learn More
Acetona de perhidrofarnesilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexahydrofarnesyl acetone |
| CAS | 502-69-2 |
| Fórmula molecular | C18 H36 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6,10,14-Trimethyl-2-pentadecanone (ACI), (±)-Phytone, 6,10,14-Trimethylpentadecan-2-one, Hexahydrofarnesyl acetone, Perhydrofarnesyl acetone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h15-17H,6-14H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 6,10,14-trimetilpentadecan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 268.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.2766 |