Learn More
Perhexiline maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16421108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16421108 5 mg 5 miligramos
16418698 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16421108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1334A
MedChemExpress Perhexiline maleate is a potent carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT 1) inhibitor with IC50s of 77 and 148 μM for rat heart and liver CPT 1, respectively.
Perhexiline maleate is a potent carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT 1) inhibitor with IC50s of 77 and 148 μM for rat heart and liver CPT 1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perhexiline maleate
CAS 6724-53-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H39NO4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 20 mg/mL (50.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.57 mg/mL (9.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.C1(CC(C2CCCCC2)C3CCCCC3)NCCCC1
Peso molecular (g/mol) 393.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.56
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death