Learn More
Clorhidrato de perhexilina, LoGiCal
Código de producto. 30461292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30461292 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30461292 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3178.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perhexiline Hydrochloride
CAS 6621-48-3
Nombres de analitos o componentes Perhexiline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H35 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), Perhexiline hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H35N.ClH/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18;/h16-20H,1-15H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C(C(C1CCCCC1)C2CCCCC2)C3CCCCN3
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-(2,2-diciclohexiletil)piperidina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 313.95
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.2536 g/mol