Learn More
Pergolido Sulfóxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pergolide Sulfoxide |
| CAS | 72822-01-6 |
| Fórmula molecular | C19 H26 N2 O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ergoline, 8-[(methylsulfinyl)methyl]-6-propyl-, (8β)- (9CI, ACI), (8β)-8-[(Methylsulfinyl)methyl]-6-propylergoline (ACI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline deriv. (ZCI), Pergolide sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26N2OS/c1-3-7-21-11-13(12-23(2)22)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,18-,23?/m1/s1 |
| SMILES | CCCN1C[C@H](CS(=O)C)C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34 |
| Nombre IUPAC | (6aR,9R,10aR)-9-(metilsulfinilmetil)-7-propil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 330.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1766 |