Learn More
Pergolido Sulfona, TRC
Código de producto. 30420876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30420876 10 mg
1 options
Código de producto. 30420876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28721010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72822-03-8
Fórmula molecular C19 H26 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 346.49
Nombre IUPAC (6aR,9R,10aR)-9-(metilsulfonilmetil)-7-propil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina
SMILES CCCN1C[C@H](CS(=O)(=O)C)C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pergolide Sulfone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26N2O2S/c1-3-7-21-11-13(12-24(2,22)23)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1715