Learn More
Mesilato de pergolida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pergolide mesilate |
| CAS | 66104-23-2 |
| Fórmula molecular | C19 H26 N2 S . C H4 O3 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Indolo[4,3-fg]quinoline','ergoline deriv., Celance, LY 127809, NSC 319773, Pergolide mesylate, Pergolide methanesulfonate, Permax |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26N2S.CH4O3S/c1-3-7-21-11-13(12-22-2)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21;1-5(2,3)4/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t13-,16-,18-;/m1./s1 |
| SMILES | CCCN1C[C@H](CSC)C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34.CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (6aR,9R,10aR)-9-(metilsulfanilmetil)-7-propil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina; ácido metanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 410.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.1698 |