Learn More
Pergolide mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16485818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485818 10 mg 10 miligramos
16468487 5 mg 5 miligramos
16403386 25 mg 25 miligramos
16421977 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13720A
MedChemExpress Pergolide mesylate (Pergolide methanesulfonate), an Ergoline derivative, is a potent and orally active dopamine D1 and D2 receptors agonist. Pergolide mesylate can be used for Parkinson's disease and hyperprolactinaemia research.
Pergolide mesylate (Pergolide methanesulfonate), an Ergoline derivative, is a potent and orally active dopamine D1 and D2 receptors agonist. Pergolide mesylate can be used for Parkinson's disease and hyperprolactinaemia research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pergolide mesylate
CAS 66104-23-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H30N2O3S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pergolide methanesulfonate LY127809
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (60.89 mM)
SMILES [H][C@@]1(N(CCC)C[C@H](CSC)C[C@@]12[H])CC3=CNC4=CC=CC2=C43.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 410.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.59
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration