Learn More
Labcon™ PerformR™ Tubos de centrífuga de poliestireno de 15 ml
Código de producto. 17597896 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
1000 tubos/paq.
125 tubos/bolsa, 4 bolsas/caja
25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Cantidad Tamaño de la unidad
17597896 No estéril 1000 tubos/paq. paquete de 1000
16674032 Estéril 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16674022 Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
17275694 Estéril 125 tubos/bolsa, 4 bolsas/caja paquete de 125
17265694 No estéril 125 tubos/bolsa, 4 bolsas/caja paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17597896 Supplier Labcon™ Supplier No. 31118000209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    109.10€ / paquete de 1000
    Ahorro 7.90€
    6% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados en resina transparente y con graduaciones grabadas en negrita, estos tubos se pueden utilizar para aplicaciones que requieren un material transparente como el vidrio.
  • Tubos cónicos para centrífuga
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Las tapas incluyen un revestimiento de polietileno de baja densidad (LDPE) espumado.
  • No esterilizable en autoclave ni congelable.
  • RCF máximo: 3000 xg
  • Hecho en USA
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Morado
Color Natural
Capacidad (métrico) 15 mL
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Envase 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
Cantidad 1000 tubos/paq.
Esterilidad No estéril
Línea de productos PerformR
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 118 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca plano
Cierre incluido No
Área de escritura Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3,000 x g
Para utilizar con (equipo) Centrífugas, rotadores, agitadores