Learn More
Liebherr™ Congelador estático vertical de alto rendimiento con estanterías, para uso en laboratorio
Código de producto. 18643903 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
316 L
499 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
18643903 499 L -
17992431 316 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 18643903 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SFFSG 5501 740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3530.00€
    2982.22€ / paquete de 1
    Ahorro 547.78€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en congelador seguro, preciso y ultra eficiente energéticamente. Diseñado para aplicaciones en laboratorio con Liebherr calidad de construcción en la que puedes confiar.
  • Ajuste de temperatura: de -9 °C a -30 °C – permite un almacenamiento flexible de objetos sensibles a la temperatura
  • Estabilidad de temperatura fiable de ±5 °C (hasta IEC 60068-3)
  • SmartFrost – hace que la descongelación sea menos frecuente
  • Nivel de ruido: 49 dB – asegura un funcionamiento silencioso en el laboratorio
  • La cerradura – mecánica de la puerta impide el acceso no autorizado
  • La conectividad adaptable – permite la integración con sistemas de monitorización digital
  • Refrigerante natural R 600a – ecológico y eficiente energéticamente
  • El mango – antimicrobiano reduce las bacterias en un 99,99% sin esfuerzo adicional de limpieza
  • El registro – de temperatura de Max. registra automáticamente las desviaciones de temperatura para una visión general rápida
  • Sistemas – de alarma integrales alertan inmediatamente en caso de fallo y preservan la calidad de la muestra
  • Ø puerto de acceso de 10 mm para sensores – externos, fácil adaptación para control adicional de temperatura
  • La puerta – de cierre automático se cierra automáticamente por debajo de 90° grados y mantiene la temperatura del electrodoméstico estable
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Congelador de laboratorio
Capacidad (imperial) 17,62 ft3
Capacidad (métrico) 499 L
Intervalo de temperatura De - 9 °C a - 30 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura NTC
Temperatura (valor de referencia) -20°C
Estabilidad de la temperatura ±5 K
Modelo de puerta Cerradura reversible, autocerrable y ajustada
No. of Doors 1
Door Material Acero
Lado abisagrado Derecha
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Poliestireno
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Estantes 4
Cajones 8
N.º de cajones 8
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC
Modelo Independiente
Pantalla Control táctil/Pantalla digital en la puerta
Ruedas giratorias Opcional (Dia. 80 mm, 100 mm)
Color Blanco
Tipo de condensador Cable en tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Tipo de control Control táctil/Pantalla digital en la puerta
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos sensibles a la temperatura
Puertos Un puerto de 10 mm
Garantía 2 años de piezas y mano de obra, 5 años de garantía extendida opcional
Descongelación Manual
Iluminación Ninguno
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 76.9 x 74.7 x 168.4 cm
Opciones de vigilancia Alarmas, contactos de alarma remota
Seguridad de acceso Cerrojo mecánico de puerta
Registro de datos integrado N.º
Conectividad Módulo WiFi/LAN opcional
Amperaje 2,0 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase Monofásica
Vataje 240 W
Consumo energético 516 kWh/a
compresor Sin CFC
Refrigerante R290
Peso con embalaje (métrico) 104.6 kg
Peso (métrico) 99.4 kg