Learn More
Liebherr™ Frigorífico/congelador vertical de alto rendimiento para uso profesional
Código de producto. 30002895 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Acabado exterior:
Acero con pintura en polvo
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado exterior Tamaño de la unidad
30002895 Acero inoxidable cada uno
30002899 Acero con pintura en polvo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002895 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor FCFCVG4002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3290.00€
    3190.00€ / paquete de 1
    Ahorro 100.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Almacenamiento en frigorífico/congelador seguro, duradero y energéticamente eficiente para productos no sensibles a la temperatura. Liebherr™ El refrigerador/congelador profesional está diseñado para aplicaciones de uso general con Liebherr™ Calidad de construcción en la que puede confiar.
Frigorífico/congelador vertical profesional para almacenamiento de uso general.
  • Alcance
  • 1 sección
  • Ancho: 600 mm
  • Clase climática (directiva energética): 5
  • Sección frigorífica con refrigeración asistida por ventilador.
  • Sección de congelador con sistema de enfriamiento estático SmartFrost (descongelación manual)
  • 4 estantes de alambre ajustables, 3 cajones congeladores transparentes.
  • Controlador digital multifuncional con pantalla de alta resolución y opciones de conectividad.
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puertas con cierre automático de 90°° Posición de reposo, manijas de palanca antimicrobianas.
Especificaciones
Tipo Gama de servicios de alimentación
Capacity (Metric) Freezer 187 L
Capacity (Metric) Refrigerator 267 L
Intervalo de temperatura (congelador) De -9 °C a -26 °C
Intervalo de temperatura (refrigerador) De 1 °C a 15 °C
Estabilidad de la temperatura Refrigerador: ±3 K, Congelador: ±5 mil
Modelo de puerta Cierre automático
No. of Doors 2 (2 compartimentos)
Estantes 4
compresor Sin CFC
Descongelación Automática (refrigerador), manual (congelador)
Opciones de vigilancia Cubo de refrigeración inteligente
Refrigerante R 290
Material de la cabina Acero inoxidable
Acabado exterior Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC, EcoVadis Oro
Modelo Vertical
Pantalla Control táctil/pantalla digital en la puerta
Ruedas giratorias Ruedas de 80 mm/100 mm opcionales
Color Acero inoxidable
Tipo de condensador Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Puertos N.º
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Consumo energético 457 kWh/a
Amperaje 2,0 A
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Peso con embalaje (métrico) 84 kg