Learn More
Liebherr™ Rendimiento vertical ATEX Frigorífico/congelador para uso científico
Tienda Liebherr Appliances ProductosDescripción
- Faldera y congelador de laboratorio vertical y sin chispas.
- Alcance de la mano, 1-section.
- Ancho: 600 mm
- Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial.
- Sección de frigorífico: refrigeración asistida por ventilador
- Sección de congeladores: Refrigeración estática SmartFrost, descongelación manual.
- 4 estanterías de alambre ajustables, 3 cajones transparentes para congeladores
- Cajones del congelador: fácil manipulación del producto, máxima eficiencia energética y mínima fluctuación de temperatura.
- Interior certificado ATEX y libre de chispas.
- Controlador digital multifuncional con pantalla de alta resolución y opciones de conectividad.
- Puerto de acceso para sensores externos.
- Compartimento de la nevera con termostato de seguridad adicional.
- Historial de alarmas con temperaturas mínimas/máximas, duración, etc.
- Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puertas autocerrables con posición de 90° grados, manillas antimicrobianas de palanca.
- Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | ATEX Certificado |
| Capacity (Metric) Freezer | 110 L |
| Capacity (Metric) Refrigerator | 267 L |
| Intervalo de temperatura (congelador) | De -9 °C a -30 °C |
| Intervalo de temperatura (refrigerador) | De 3 °C a 16 °C |
| Estabilidad de la temperatura | Refrigerador: ±3 K, Congelador: ±5 mil |
| Modelo de puerta | Cierre automático |
| No. of Doors | 2 (2 compartimentos) |
| Cajones | 3 cajones de congelador |
| Estantes | 4 |
| Mostrar más |