Descripción
- Congelador de laboratorio bajo la mesa, ancho 600 mm, capacidad bruta 101 L
- Rango de temperatura de -9 °C a -30 °C ± 5 °C Estabilidad de temperatura probada hasta EN60068-3
- Refrigeración estática SmartFrost, desempañamiento manual
- exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial
- Refrigerante R 290, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consumo energético 180 kWh/a
- Capacidad neta de 69 L
- 2 baldas de alambre con recubrimiento blanco
- Controlador digital multifuncional con opciones de pantalla y conectividad de alta resolución
- Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manilla antimicrobiana de palanca
- 45 kg de carga en el estante
- Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Congelador de laboratorio |
| Capacidad (imperial) | 26,7 gal |
| Capacidad (métrico) | 101 L |
| Intervalo de temperatura | De - 9 °C a - 30 °C |
| Resolución de temperatura | Pantalla 0.1 °C |
| Sensor de temperatura | NTC |
| Estabilidad de la temperatura | ±5 mil |
| Modelo de puerta | Cerradura reversible, autocerrable y ajustada |
| No. of Doors | 1 |
| Door Material | Acero con recubrimiento en polvo blanco |
| Mostrar más |