Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto.
30464304
Proveedor
Liebherr™N.º de proveedor
SFTSG1501740
2705.00€ 2199.00€/ paquete de 1 Ahorro 506.00€ 18% Descuento
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en congelador seguro, preciso y de ultra eficiencia energética. Liebherr™ El congelador de laboratorio debajo del banco está diseñado para aplicaciones de propósito general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
Congelador de laboratorio bajo la mesa, ancho 600 mm, capacidad bruta 101 L
Rango de temperatura de -9 °C a -30 °C ± 5 °C Estabilidad de temperatura probada hasta EN60068-3
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.