Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto.
30464317
Proveedor
Liebherr™N.º de proveedor
SRTVG1501
2170.00€ 1999.00€/ paquete de 1 Ahorro 171.00€ 7% Descuento
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en el frigorífico seguro, preciso y de ultra bajo consumo energético. Liebherr™ El refrigerador de laboratorio debajo del banco está diseñado para aplicaciones de uso general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
Frigorífico de laboratorio bajo la mesa para almacenamiento de uso general, ancho 600 mm, capacidad bruta 134 L
Rango de temperatura de 3 °C a 16 °C, ± 3 °C de estabilidad de temperatura probada hasta EN60068-3
Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, refrigeración asistida por ventilador
Refrigerante R 600a, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consumo energético 156 kWh/a
Capacidad neta de 97 L
3 estantes de alambre con revestimiento blanco
Controlador digital multifuncional con opciones de pantalla y conectividad de alta resolución
Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manilla antimicrobiana de palanca
45 kg de carga en el estante
Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.