Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio con puerta de vidrio y bajo mesa de alto rendimiento
Código de producto. 30464310 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
36 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30464310 36 gal cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 30464310 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SRTVG1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2490.00€
    2290.00€ / paquete de 1
    Ahorro 200.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en el frigorífico seguro, preciso y de ultra bajo consumo energético. Liebherr™ El refrigerador de laboratorio con puerta de vidrio debajo de la mesa está diseñado para aplicaciones de uso general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Puerta de cristal bajo la banca, frigorífico de laboratorio para almacenamiento de uso general, ancho 600 mm, capacidad bruta 137 L
  • Rango de temperatura de 3 °C a 16 °C, ± 3 °C de estabilidad de temperatura probada hasta EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, refrigeración asistida por ventilador
  • Refrigerante R 600a, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consumo energético 214 kWh/a
  • Capacidad neta de 97 L
  • 3 estantes de alambre con revestimiento blanco
  • Controlador digital multifuncional con opciones de pantalla y conectividad de alta resolución
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manilla antimicrobiana de palanca
  • 45 kg de carga en el estante
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Refrigerador de laboratorio
Capacidad (imperial) 36 gal
Capacidad (métrico) 137 L
Intervalo de temperatura 3°C a 16°C
Resolución de temperatura Pantalla 0.1 °C
Sensor de temperatura NTC
Estabilidad de la temperatura ±3 mil
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta De vidrio con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Door Material Acero con recubrimiento en polvo blanco
Estantes 3 Rejilla recubierta de plástico
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Modelo Para debajo de mesa, SRTvg 1511
Pantalla Pantalla monocromática en la puerta
Color Blanco
Tipo de condensador Cableado sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Tipo de control Control táctil / pantalla digital en la puerta
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento en refrigerador de laboratorio de uso general
Puertos 1 x 12 mm
Línea de productos Rendimiento científico
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Automático: ciclo de apagado temporizado
Iluminación LED montado en el techo
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Conectividad Módulo LAN/WiFi opcional
compresor Sin CFC
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Vataje 100 W
Consumo energético 214 kWh/a
Características ecológicas Bajo consumo de energía
Peso con embalaje (métrico) 45 kg