Learn More
Liebherr™ Rendimiento por debajo del banco ATEX Congelador de laboratorio
Código de producto. 30464308 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cajones:
3 cajones de congelador transparentes
No incluido
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cajones Tamaño de la unidad
30464308 No incluido cada uno
30464305 3 cajones de congelador transparentes cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30464308 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SFTFG1501
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Seguro, preciso y de ultra bajo consumo, interior sin chispas, almacenamiento en el frigorífico. Liebherr™ ATEX El congelador de laboratorio debajo del banco está diseñado para aplicaciones de propósito general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Congelador de laboratorio bajo laboratorio sin chispas para almacenamiento de disolventes y reactivos, ancho 600 mm, capacidad bruta 101 L
  • Rango de temperatura de -9 °C a -30 °C ± 5 °C Estabilidad de temperatura probada hasta EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial
  • refrigeración estática con descongelación manual
  • Refrigerante R 290, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consumo energético 180 kWh/a
  • Capacidad neta de 73 libras
  • 2 estanterías de cristal
  • Interior sin chispas con certificación ATEX
  • Controlador digital multifuncional con opciones de pantalla y conectividad de alta resolución
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manilla antimicrobiana de palanca
  • 40 kg de carga en estantería
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo ATEX congelador
Capacidad (imperial) 26,7 gal
Capacidad (métrico) 101 L
Intervalo de temperatura De - 9 °C a - 30 °C
Resolución de temperatura Pantalla 0.1 °C
Sensor de temperatura NTC
Estabilidad de la temperatura ±5 mil
Modelo de puerta Cerradura reversible, autocerrable y ajustada
No. of Doors 1
Door Material Acero con recubrimiento en polvo blanco
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Poliestireno
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Estantes 2
Cajones No incluido
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC, ATEX, DIN 13277
Modelo Para debajo de mesa, SFTfg 1501
Pantalla Pantalla monocromática en la puerta
Color Blanco
Tipo de condensador Cableado sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Tipo de control Control táctil / pantalla digital en la puerta
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento en congelador de laboratorio sin chispas
Puertos 1 x 10 mm
Línea de productos Rendimiento científico
Garantía 2 años de piezas y mano de obra, 5 años de garantía extendida opcional
Descongelación Manual
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Conectividad Módulo LAN/WiFi opcional
Amperaje 2,0 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Vataje 110 W
Consumo energético 180 kWh/año
Características ecológicas Bajo consumo de energía
compresor Sin CFC
Refrigerante R 600a
Peso con embalaje (métrico) 38 kg