Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto.
30464305
Proveedor
Liebherr™N.º de proveedor
SFTFG1501740
2450.00€ 2199.00€/ paquete de 1 Ahorro 251.00€ 10% Descuento
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Seguro, preciso y de ultra bajo consumo, interior sin chispas, almacenamiento en el frigorífico. Liebherr™ ATEX El congelador de laboratorio debajo del banco está diseñado para aplicaciones de propósito general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
Congelador de laboratorio bajo laboratorio sin chispas para almacenamiento de disolventes y reactivos, ancho 600 mm, capacidad bruta 101 L
Rango de temperatura de -9 °C a -30 °C ± 5 °C Estabilidad de temperatura probada hasta EN60068-3
Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial
refrigeración estática con descongelación manual
Refrigerante R 290, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consumo energético 180 kWh/a
Capacidad neta de 73 libras
2 estanterías de cristal
Interior sin chispas con certificación ATEX
Controlador digital multifuncional con opciones de pantalla y conectividad de alta resolución
Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manilla antimicrobiana de palanca
40 kg de carga en estantería
Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.