Learn More
Liebherr™ Frigorífico bajo la encimera de alto rendimiento, frigorífico comercial de refrigeración dinámica
Código de producto. 31932483 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
124 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31932483 124 L cada uno
1 options
Código de producto. 31932483 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor FRTVG 1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00€
    1033.51€ / paquete de 1
    Ahorro 256.49€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Con almacenamiento en congelador seguro, duradero y ultra eficiente energéticamente para productos no sensibles a la temperatura, el Liebherr™ Frigorífico Profesional Bajo Encimera cumple con la norma DIN EN 16825:2015 para aplicaciones de uso general.
  • Proporciona espacio suficiente para almacenamiento cotidiano
  • Dimensiones (H x An x E) 85,2 x 60 x 64,8 cm
  • Peso neto 37,3 kg, emisión térmica 190 kJ/h
  • Bajo la encimera: la encimera puede usarse como superficie de trabajo o retirarse para integrarse bajo superficies existentes
  • Clase de eficiencia energética A+, 219 kWh/a - para bajos costes de funcionamiento
  • Nivel de ruido 45 dB - garantiza un funcionamiento silencioso para mejorar las condiciones de trabajo
  • Ajuste de temperatura de +1 °C a +15 °C - ajuste flexible de temperatura según diversos requisitos de almacenamiento
  • HumidityControl - ajuste de humedad para condiciones ideales de almacenamiento: los productos se mantienen frescos durante más tiempo
  • Refrigeración asistida por ventilador: para una distribución uniforme de la temperatura y una recuperación más rápida tras abrir las puertas
  • Refrigerante natural R600 a - ecológico y eficiente energéticamente
  • Tres estantes - facilitan la organización y separación de contenidos
  • Puerta autocerrable - posición de permanencia para manejo de contenido, cierra automáticamente por debajo de 90° grados y mantiene la temperatura del electrodoméstico estable
  • Forro interior sin costuras: sin trampas de suciedad, para una higiene perfecta
  • Cerradura mecánica para puertas: impide el acceso no autorizado
  • Conectividad adaptable con retro-fit: permite la integración con monitorización digital externa
Especificaciones
Tipo Frigorífico profesional
Capacidad (imperial) 4,38 ft3
Capacidad (métrico) 124 L
Intervalo de temperatura 1°C a 15°C
Resolución de temperatura 1,0 °C
Sensor de temperatura NTC
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Door Material Acero
Lado abisagrado Derecha
Cajones N.º
N.º de cajones 0
Estantes 3 Ajustable, Rejilla
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Interior Poliestirol moldeado de grado comercial
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Bajo encimera
Pantalla Control táctil, pantalla monocromática en la puerta
Ruedas giratorias Opcional
Color Blanco
Tipo de condensador Cable en tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Tipo de control Control táctil / Pantalla digital en la puerta
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos no sensibles a la temperatura
Puertos N.º
Línea de productos Rendimiento Profesional Bajo Mostrador
Descongelación Ciclo apagado temporizado
Iluminación N.º
Opciones de vigilancia Sistemas de Alarma Integrados
Seguridad de acceso Cerrojo mecánico de puerta
Salidas de datos N.º
Conectividad Interfaz WiFi/LAN adaptable
compresor Sin CFC
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 64.8 x 60 x 85.2 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 43 x 45 x 64 cm
Fondo exterior (métrico) 64.8 cm
Fondo interior (métrico) 43 cm
Altura exterior (métrico) 85.2 cm
Altura (métrico) interior 64 cm
Anchura exterior (métrico) 60 cm
Anchura (métrico) interior 45 cm
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1
Vataje 50 W
Consumo energético 219 kWh/a
Peso con embalaje (métrico) 39 kg
Peso (métrico) 37.3 kg