Learn More
Liebherr™ Frigorífico de laboratorio bajo la encimera de alto rendimiento, frigorífico de laboratorio de refrigeración dinámica
Product Code. 31932490 Shop All Liebherr Appliances Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
123 L
Unit Size:
cada uno
Product Code. Capacidad (métrico) Unit Size
31932490 123 L cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 31932490 Supplier Liebherr™ Supplier No. SRUVG 1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00€
    2190.48€ / paquete de 1
    Ahorro 399.52€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Con un almacenamiento de frigorífico seguro, preciso y ultra eficiente energéticamente, el Liebherr™ frigorífico de laboratorio totalmente integrado bajo la mesa está diseñado para aplicaciones en laboratorio.
  • Dimensiones (H x Eor x Larga) 81,9 - 87,9 x 59,7 x 58,4 cm
  • Peso neto 36 kg, peso bruto 38 kg, emisión térmica 75 kJ/h
  • Proporciona espacio suficiente para muestras de laboratorio y materiales
  • Ajuste de temperatura de +3 °C a +16 °C - ajustable según diversos requisitos de almacenamiento, ±estabilidad de temperatura de 3 °C probada a EN60068-3
  • Consumo energético 91 kWh/a - bajos costes de funcionamiento, ayuda a cumplir los objetivos de sostenibilidad
  • Refrigeración asistida por ventilador: asegura una distribución uniforme de la temperatura
  • Tres estantes - facilitar la organización y separación de las muestras
  • Nivel de ruido 39 dB - asegura un funcionamiento silencioso en el laboratorio
  • Cerradura mecánica para puertas: impide el acceso no autorizado
  • Conectividad adaptable a posterior, permite la integración con sistemas de monitorización digital
  • Refrigerante natural R 600a - respetuoso con el medio ambiente y eficiente energéticamente
  • +2 °C SafetyDevice - regula la temperatura en caso de fallo y protege el contenido de la congelación
  • Manija antimicrobiana: reduce las bacterias en un 99,99% sin esfuerzo adicional de limpieza
  • Registro de temperatura máxima: registra automáticamente las desviaciones de temperatura para una visión rápida
  • Sistemas de alarma completos: alerta inmediata en caso de avería preserva la calidad de la muestra
  • Puerto de acceso para sensores externos: instalación sencilla para un control adicional de temperatura
  • Puerta autocerrable: se cierra automáticamente por debajo de 90° grados y mantiene la temperatura del electrodoméstico estable
  • Opcionalmente se puede adaptar con una interfaz WiFi/LAN
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Specifications
Tipo Frigorífico de laboratorio
Capacidad (imperial) 4,34 ft3
Capacidad (métrico) 123 L
Intervalo de temperatura 3°C a 16°C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura NTC
Estabilidad de la temperatura ±3 K
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Door Material Acero
Lado abisagrado Derecha
Cajones N.º
N.º de cajones 0
Estantes 2 Ajustables
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Interior Poliestirol moldeado de grado comercial
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Para debajo de mesa
Pantalla Control táctil, pantalla monocromática en la puerta
Ruedas giratorias No
Tipo de condensador Cable en tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Tipo de control Control táctil / Pantalla digital en la puerta
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos sensibles a la temperatura
Puertos Puerto de acceso de 1 x 10 mm de diámetro
Línea de productos Laboratorio Integrado de Rendimiento para Estudiantes de Laboratorio
Descongelación Ciclo apagado temporizado
Iluminación N.º
Tipo de empaquetado Caja de cartón
Opciones de vigilancia Sistemas de Alarma Integrados
Seguridad de acceso Cerrojo mecánico de puerta
Registrador de gráficos N.º
Salidas de datos Contacto de alarma sin voltaje
Conectividad Interfaz WiFi/LAN adaptable
compresor Sin CFC
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 46.7 x 45.0 x 48.2 cm
Fondo exterior (métrico) 58.4 cm
Fondo interior (métrico) 46.7 cm
Altura exterior (métrico) 81,9 a 87,9 cm
Altura (métrico) interior 48.2 cm
Anchura exterior (métrico) 59.7 cm
Anchura (métrico) interior 45 cm
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1
Vataje 80 W
Consumo energético 91 kWh/a
Características ecológicas EcoVadis Silver
Peso con embalaje (métrico) 38 kg
Peso (métrico) 35 kg