Learn More
Liebherr™ Frigorífico de laboratorio bajo la encimera ATEX de alto rendimiento, frigorífico de laboratorio sin chispas
Código de producto. 31932482 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31932482 120 L cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 31932482 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SRUFG 1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00€
    2014.54€ / paquete de 1
    Ahorro 365.46€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Interior seguro, preciso y ultra eficiente energéticamente, sin chispas, con almacenamiento en nevera, el Liebherr™ frigorífico de laboratorio totalmente integrado bajo la mesa ATEX está diseñado para aplicaciones en laboratorio.
  • Dimensiones (H x Eor x Larga) 81,9 - 87,9 x 59,7 x 58,4 cm
  • Peso neto 37 kg, peso bruto 40 kg, emisión térmica 75 kJ/h
  • Proporciona espacio suficiente para muestras de laboratorio y materiales
  • Ajuste de temperatura de +3 °C a +16 °C - ajustable según diversos requisitos de almacenamiento, ±estabilidad de temperatura de 3 °C probada a EN60068-3
  • ATEX certificación - interior clasificado para almacenamiento de sustancias inflamables (< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-)
  • Consumo energético 91 kWh/a - bajos costes de funcionamiento, ayuda a cumplir los objetivos de sostenibilidad
  • Tres estantes - facilitar la organización y separación de las muestras
  • Nivel de ruido 39 dB - asegura un funcionamiento silencioso en el laboratorio
  • Cerradura mecánica para puertas: impide el acceso no autorizado
  • Conectividad adaptable a posterior, permite la integración con sistemas de monitorización digital
  • Refrigerante natural R 600a - respetuoso con el medio ambiente y eficiente energéticamente
  • +2 °C SafetyDevice - protege el contenido de la congelación en caso de fallo
  • Manija antimicrobiana: reduce las bacterias en un 99,99% sin esfuerzo adicional de limpieza
  • Registro de temperatura máxima: registra automáticamente las desviaciones de temperatura para una visión rápida
  • Sistemas de alarma completos: alerta inmediata en caso de avería preserva la calidad de la muestra
  • Puerto de acceso para sensores externos: instalación sencilla para un control adicional de temperatura
  • Puerta autocerrable: se cierra automáticamente por debajo de 90° grados y mantiene la temperatura del electrodoméstico estable
  • Opcionalmente se puede adaptar con una interfaz WiFi/LAN
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Frigorífico de laboratorio
Capacidad (imperial) 4,24 ft3
Capacidad (métrico) 120 L
Intervalo de temperatura 3°C a 16°C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura NTC
Estabilidad de la temperatura ±3 K
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Door Material Acero
Lado abisagrado Derecha
Cajones N.º
N.º de cajones 0
Estantes 2
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Interior Poliestirol moldeado de grado comercial
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX Certificado
Modelo Para debajo de mesa
Pantalla Control táctil, pantalla monocromática en la puerta
Ruedas giratorias No
Color Blanco
Tipo de condensador Cable en tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Tipo de control Control táctil / Pantalla digital en la puerta
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos sensibles a la temperatura
Puertos Puerto de acceso de 1 x 10 mm de diámetro
Línea de productos Laboratorio Integrado de Rendimiento para Estudiantes de Laboratorio
Descongelación Ciclo apagado temporizado
Iluminación N.º
Tipo de empaquetado Caja de cartón
Opciones de vigilancia Sistemas de Alarma Integrados
Seguridad de acceso Cerrojo mecánico de puerta
Registrador de gráficos N.º
Salidas de datos Contacto de alarma sin voltaje
Conectividad Interfaz WiFi/LAN adaptable
compresor Sin CFC
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 45.8 x 45.0 x 48.2 cm
Fondo exterior (métrico) 58.4 cm
Fondo interior (métrico) 45.8 cm
Altura exterior (métrico) 81,9 a 87,9 cm
Altura (métrico) interior 48.2 cm
Anchura exterior (métrico) 59.7 cm
Anchura (métrico) interior 45 cm
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1
Vataje 80 W
Consumo energético 182 kWh/a
Características ecológicas EcoVadis Silver
Peso con embalaje (métrico) 40.3 kg
Peso (métrico) 37.1 kg