Learn More
Liebherr™ Refrigerador vertical de laboratorio de alto rendimiento y gran capacidad con interior de acero inoxidable
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30178708 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
480 L
702 L
1091 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30178708 1091 L cada uno
30178701 480 L cada uno
30178692 702 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178708 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SRPVG1402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10310.00€
    9530.00€ / paquete de 1
    Ahorro 780.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Refrigerador vertical diseñado para aplicaciones de laboratorio que proporciona un almacenamiento refrigerado seguro, preciso y energéticamente eficiente de productos sensibles a la temperatura.
  • Refrigerador de laboratorio vertical de gran volumen y acceso directo
  • Rango de temperatura -2 a +16 °C, ± Estabilidad de temperatura de 3 K probada según EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de acero inoxidable, refrigeración asistida por ventilador.
  • Refrigerante R 290, capacidad de conexión 4,0 A, 220-240 V/50/1 fase
  • Eficiencia energética optimizada para reducir los costos de funcionamiento y ayudar a cumplir los objetivos de sostenibilidad del usuario
  • Controlador digital, pantalla monocromática de alta visibilidad con botones táctiles, resolución °de 0,1 C que proporciona una multifuncionalidad extendida útil, por ejemplo, un temporizador de mantenimiento, función de calibración, etc.
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN no integrada pero adaptable como accesorio
  • Puerto de acceso de 12 mm para sonda de temperatura externa
  • Seguridad del contenido: Alarmas de temperatura alta/baja y alarma de falla de energía cuando regresa la fuente de alimentación.
  • Iluminación interna LED montada en el techo para una mejor visibilidad del contenido de este gran electrodoméstico.
  • Cerraduras mecánicas para puertas, bisagras reversibles, puertas con cierre automático de 90°° posición de permanencia
  • 60 kg de carga en el estante
  • Equipado con ruedas de 100 mm, con frenos en las dos delanteras, para facilitar el movimiento de la unidad.
Especificaciones
Tipo Refrigerador
Capacidad (imperial) 288,21 gal
Capacidad (métrico) 1091 L
Intervalo de temperatura -2 °C a +16 °C
Resolución de temperatura 0.1 K
Estabilidad de la temperatura ±3 °mil
Refrigerante R 290
Modelo de puerta Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 2
Lado abisagrado Izquierda o derecha
Estantes 8
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical
Pantalla Pantalla monocromática de alto contraste con botones táctiles
Ruedas giratorias Ruedas de 100 mm de diámetro
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Tipo de control Controlador digital
Puertos 1 puerto de acceso de 12 mm de diámetro
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Descongelación automática por gas caliente
Iluminación LED montado en el techo
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Seguridad de acceso Cerradura de puerta mecánica con llave
Conectividad Módulo WiFi/LAN opcional
compresor Sin CFC
Amperaje 4 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Consumo energético 464 kWh/a
Características ecológicas Refrigerante natural, súper eficiente energéticamente, Ecovadis Gold