Learn More
Liebherr™ Refrigerador vertical de laboratorio de alto rendimiento y gran capacidad con interior de acero inoxidable
Código de producto. 30178701 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
480 L
702 L
1091 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30178701 480 L cada uno
30178708 1091 L cada uno
30178692 702 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178701 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SRPVG6501
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Refrigerador vertical diseñado para aplicaciones de laboratorio que proporciona un almacenamiento refrigerado seguro, preciso y energéticamente eficiente de productos sensibles a la temperatura.
  • Frigorífico vertical de laboratorio de alto volumen, con alcance
  • Rango de temperatura de -2 °C a +16 °C, ± estabilidad de temperatura de 3 K probada hasta EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de acero inoxidable, refrigeración asistida por ventilador.
  • Refrigerante R 290, clasificación de conexión 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Eficiencia energética optimizada para menores costes de funcionamiento y ayuda a cumplir los objetivos de sostenibilidad del usuario
  • Controlador digital, pantalla monocroma de alta visibilidad con botones táctiles, resolución 0,1 °C que proporciona una útil multifuncionalidad extendida, por ejemplo, un temporizador de mantenimiento, función de calibración, etc.
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN no integrada pero adaptable como accesorio
  • Puerto de acceso de 12 mm para sonda de temperatura externa
  • Seguridad de contenido: alarmas de alta/baja temperatura y alarma de corte de energía cuando vuelve la fuente de alimentación.
  • Iluminación interna LED montada en el techo para mejorar la visibilidad del contenido de este gran electrodoméstico
  • Cerraduras mecánicas para puertas, bisagras reversibles, puertas autocerrables con posición de 90° grados de permanencia
  • 60 kg de carga en el estante
  • Equipado con ruedas de 100 mm, con frenos en los dos frentes, para facilitar el movimiento de la unidad
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Refrigerador
Capacidad (imperial) 126,8 gal
Capacidad (métrico) 480 L
Intervalo de temperatura -2 °C a +16 °C
Resolución de temperatura 0.1 K
Estabilidad de la temperatura ±3 °mil
Refrigerante R 290
Modelo de puerta Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Lado abisagrado Izquierda o derecha
Estantes 4
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical
Pantalla Pantalla monocromática de alto contraste con botones táctiles
Ruedas giratorias Ruedas de 100 mm de diámetro
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Tipo de control Controlador digital
Puertos 1 puerto de acceso de 12 mm de diámetro
Garantía 2 años de piezas y mano de obra, 5 años de garantía extendida opcional
Descongelación Descongelación automática por gas caliente
Iluminación LED montado en el techo
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Seguridad de acceso Cerradura de puerta mecánica con llave
Conectividad Módulo WiFi/LAN opcional
compresor Sin CFC
Amperaje 4 A
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Consumo energético 178 kWh/a
Características ecológicas Refrigerante natural, súper eficiente energéticamente, Ecovadis Gold