Learn More
Liebherr™ Congelador vertical de laboratorio de alto rendimiento y alto volumen con interior de acero inoxidable
Código de producto. 30178702 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
480 L
702 L
1091 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30178702 1091 L cada uno
30178700 480 L cada uno
30178694 702 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178702 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SFPVG1402
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Congelador vertical diseñado para aplicaciones de laboratorio que proporciona un almacenamiento en congelador seguro, preciso y energéticamente eficiente de productos sensibles a la temperatura.
  • Congelador vertical de laboratorio de alto volumen, con alcance
  • Rango de temperatura de -9 °C a -30 °C, ± estabilidad de temperatura de 5 K probada hasta EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de acero inoxidable, refrigeración asistida por ventilador.
  • Refrigerante R 290, clasificación de conexión 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Eficiencia energética optimizada para menores costes de funcionamiento y ayuda a cumplir los objetivos de sostenibilidad del usuario
  • Controlador digital, pantalla monocroma de alta visibilidad con botones táctiles, resolución 0,1 °C que proporciona una útil multifuncionalidad extendida, por ejemplo, un temporizador de mantenimiento, función de calibración, etc.
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN no integrada pero adaptable como accesorio
  • Puerto de acceso de 12 mm para sonda de temperatura externa
  • Seguridad de contenido: alarmas de alta/baja temperatura y alarma de corte de energía cuando vuelve la fuente de alimentación.
  • Iluminación interna LED montada en el techo para mejorar la visibilidad del contenido de este gran electrodoméstico
  • Cerraduras mecánicas para puertas, bisagras reversibles, puerta autocerrable con posición de 90° grados de permanencia
  • 60 kg de carga en el estante
  • Equipado con ruedas de 100 mm, con frenos en los dos frentes, para facilitar el movimiento de la unidad
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Specifications
Tipo Congelador
Capacidad (imperial) 288,21 gal
Capacidad (métrico) 1091 L
Intervalo de temperatura De - 9 °C a - 30 °C
Resolución de temperatura 0.1 K
Sensor de temperatura NTC
Estabilidad de la temperatura ±5 °mil
Modelo de puerta Cerradura reversible, autocerrable y ajustada
No. of Doors 2
Lado abisagrado Izquierda o derecha
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero inoxidable
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Estantes 8
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC
Modelo Vertical
Pantalla Pantalla monocromática de alto contraste con botones táctiles
Ruedas giratorias Ruedas de 100 mm de diámetro
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Tipo de control Controlador digital
Puertos 1 puerto de acceso de 12 mm de diámetro
Garantía 2 años de piezas y mano de obra, 5 años de garantía extendida opcional
Descongelación Descongelación automática por gas caliente
Iluminación LED montado en el techo
Opciones de vigilancia Monitorización inteligente analógica, Ethernet y Liebherr
Seguridad de acceso Cerradura de puerta mecánica con llave
Registro de datos integrado N.º
Conectividad Módulo WiFi/LAN opcional
Amperaje 4 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Consumo energético 1162 kWh/a
Características ecológicas Refrigerante natural, súper eficiente energéticamente, Ecovadis Gold
compresor Sin CFC
Refrigerante R 290