Learn More
Liebherr™ Frigorífico vertical de alto rendimiento y gran volumen para uso profesional
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30178705
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
486 L
1096 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30178705 486 L cada uno
30178695 1096 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30178705 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor FRPSVG6501
Frigorífico de uso general que proporciona un almacenamiento frigorífico seguro, duradero y energéticamente eficiente para productos no sensibles a la temperatura.
  • Frigorífico vertical profesional para almacenamiento de uso general, de acceso directo.
  • Rango de temperatura -2 a +°15 C, Clase M1
  • Clase climática (directiva energética): 5
  • Sistema de refrigeración asistido por ventilador con descongelación automática por gas caliente. Exterior e interior de acero inoxidable.
  • Refrigerante R 290, capacidad de conexión 4,0 A, 220-240 V/50/1 fase
  • Controlador digital multifuncional con pantalla de alta resolución y opciones de conectividad
  • Puertas de cierre automático de 90°° Posición de reposo y bloqueo mecánico, patas regulables en altura de 150 mm
  • 60 kg de carga en el estante
Especificaciones
Tipo Refrigerador
Capacidad (imperial) 128,39 gal
Capacidad (métrico) 486 L
Intervalo de temperatura -2°C a +15°C
Resolución de temperatura 1 K
Sensor de temperatura NTC
Refrigerante R 290
Modelo de puerta Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Lado abisagrado Izquierda o derecha
Estantes 8
Material de la cabina Acero inoxidable (304)
Acabado exterior Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical
Pantalla Pantalla monocromática de alto contraste con botones táctiles
Ruedas giratorias No
Color Acero inoxidable
Tipo de condensador Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Tipo de control Controlador digital
Puertos Ninguno
Garantía 2 años de piezas y mano de obra
Descongelación Descongelación automática por gas caliente
Iluminación LED montado en el techo
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Seguridad de acceso Cerradura de puerta mecánica con llave
Conectividad Módulo WiFi/LAN opcional
compresor Sin CFC
Amperaje 4 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Consumo energético 302 kWh/a
Características ecológicas Refrigerante natural, energéticamente eficiente, Ecovadis Gold